Pyridine-2,4-diyldimethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR302209-1GEA
24870
CZK
APOSOR302209-1G
Pyridine-2,4-diyldimethanol
Pyridine-2,4-diyldimethanol
Vzorec:
C₇H₉NO₂ MW: 139,152 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11617173 CAS číslo: 21071-04-5 |