6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR302356-1GEA
26020
CZK
APOSOR302356-1G
6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine
6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine
Vzorec:
C₇H₆BrN₃ MW: 212,047 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09880154 CAS číslo: 1000340-72-6 |