Tisk…

3-(Cyanomethyl)pyridine-2-carbonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

APOSOR303225-5GEA 36370 CZK
APOSOR303225-5G APOSOR303225-1G
3-(Cyanomethyl)pyridine-2-carbonitrile
3-(Cyanomethyl)pyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₈H₅N₃
MW: 143,145 g/mol
Bod tání: 57…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07186240
CAS číslo: 5912-34-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR