2-[4-(2-Methoxyphenyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR303544-500MGEA
3910
CZK
APOSOR303544-500MG
APOSOR303544-1G
APOSOR303544-5G
2-[4-(2-Methoxyphenyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-[4-(2-Methoxyphenyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec:
C₁₉H₂₃BO₃ MW: 310,195 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22493566 CAS číslo: 881314-65-4 |