Tisk…
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR303997-1GEA 417 CZK
APOSOR303997-1G APOSOR303997-5G
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid 97%
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃ClN₂O₄
MW: 202,552 g/mol
Bod tání: 178…180 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14584664
CAS číslo: 907545-47-5