Tisk…
4-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)methoxy]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR4058-250MGEA 0 CZK
APOSOR4058-250MG APOSOR4058-50MG
4-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)methoxy]benzoic acid
4-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)methoxy]benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₄N₂O₅
MW: 290,271 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01567897
CAS číslo: 402497-58-9