Tisk…
tert-Butyl [3-(aminomethyl)oxetan-3-yl]carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR40813-250MGEA 24040 CZK
APOSOR40813-250MG
tert-Butyl [3-(aminomethyl)oxetan-3-yl]carbamate 95%
tert-Butyl [3-(aminomethyl)oxetan-3-yl]carbamate
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₃
MW: 202,251 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29042833
CAS číslo: 1802048-96-9