tert-Butyl [3-(aminomethyl)oxetan-3-yl]carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR40813-250MGEA
24040
CZK
APOSOR40813-250MG
tert-Butyl [3-(aminomethyl)oxetan-3-yl]carbamate 95%
tert-Butyl [3-(aminomethyl)oxetan-3-yl]carbamate
Vzorec:
C₉H₁₈N₂O₃ MW: 202,251 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29042833 CAS číslo: 1802048-96-9 |