2,2-Dimethylnonanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR4137-1GEA
3840
CZK
APOSOR4137-1G
2,2-Dimethylnonanoic acid
2,2-Dimethylnonanoic acid
Vzorec:
C₁₁H₂₂O₂ MW: 186,291 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093530 CAS číslo: 14250-75-0 |