Tisk…

7-Bromo-6-methyl-1H-indazole

Dodavatel: Apollo Scientific

Varování

APOSOR42116-250MGEA 5690 CZK
APOSOR42116-250MG
7-Bromo-6-methyl-1H-indazole
7-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂
MW: 211,059 g/mol
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD17168273
CAS číslo: 1257535-45-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR