1-Bromo-4-ethoxy-2-methylbenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR42253-5GEA
3510
CZK
APOSOR42253-5G
1-Bromo-4-ethoxy-2-methylbenzene 97%
1-Bromo-4-ethoxy-2-methylbenzene
Vzorec:
C₉H₁₁BrO MW: 215,087 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18917736 CAS číslo: 68155-69-1 |