6-Bromo-7-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR43652-5GEA
6720
CZK
APOSOR43652-5G
APOSOR43652-1G
6-Bromo-7-methylquinoline
6-Bromo-7-methylquinoline
Vzorec:
C₁₀H₈BrN MW: 222,081 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18260428 CAS číslo: 122759-89-1 |