5-Bromo-2-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR43658-250MGEA
3510
CZK
APOSOR43658-250MG
APOSOR43658-1G
APOSOR43658-5G
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole 95%
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole
Vzorec:
C₄H₄BrNOS MW: 194,05 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD21728921 CAS číslo: 911052-85-2 |