Tisk…
(1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-2-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR43672-1GEA 15110 CZK
APOSOR43672-1G
(1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-2-yl)methanol
(1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-2-yl)methanol
Vzorec: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Bod tání: 198…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18432555
CAS číslo: 17288-47-0