2-(Aminomethyl)piperidine, 2-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR4459-250MGEA
417
CZK
APOSOR4459-250MG
2-(Aminomethyl)piperidine, 2-BOC protected
2-(Aminomethyl)piperidine, 2-BOC protected
Vzorec:
C₁₁H₂₂N₂O₂ MW: 214,305 g/mol Bod tání: 93…97 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02181068 CAS číslo: 141774-61-0 |