Tisk…
6-Methoxy-5-nitro (1H)indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR450011-1GEA 8040 CZK
APOSOR450011-1G
6-Methoxy-5-nitro (1H)indazole
6-Methoxy-5-nitro (1H)indazole
Vzorec: C₈H₇N₃O₃
MW: 193,159 g/mol
Bod tání: 191 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11007881
CAS číslo: 152626-75-0