2-(2,5-Dihydro-3-furanyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR450022-100MGEA
7280
CZK
APOSOR450022-100MG
APOSOR450022-250MG
2-(2,5-Dihydro-3-furanyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(2,5-Dihydro-3-furanyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec:
C₁₀H₁₇BO₃ MW: 196,051 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16996209 CAS číslo: 212127-80-5 |