Tisk…
3-Amino-1-(3-bromophenyl)thiourea
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR450118-250MGEA 2490 CZK
APOSOR450118-250MG
3-Amino-1-(3-bromophenyl)thiourea
3-Amino-1-(3-bromophenyl)thiourea
Vzorec: C₇H₈BrN₃S
MW: 246,128 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041285
CAS číslo: 116567-17-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III