N-(4-Bromophenyl)-1,2,3,4-thiatriazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR450123-250MGEA
3940
CZK
APOSOR450123-250MG
N-(4-Bromophenyl)-1,2,3,4-thiatriazol-5-amine
N-(4-Bromophenyl)-1,2,3,4-thiatriazol-5-amine
Vzorec:
C₇H₅BrN₄S MW: 257,11 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD32264088 CAS číslo: 68371-97-1 |