1-(Diphenylmethyl)-2-azetidinemethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR451014-1GEA
33060
CZK
APOSOR451014-1G
1-(Diphenylmethyl)-2-azetidinemethanol
1-(Diphenylmethyl)-2-azetidinemethanol
Vzorec:
C₁₇H₁₉NO MW: 253,339 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07786954 CAS číslo: 72351-68-9 |