Tisk…
(S)-4-Boc-3-(aminomethyl)-morpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR451063-1GEA 43640 CZK
APOSOR451063-1G
(S)-4-Boc-3-(aminomethyl)-morpholine
(S)-4-Boc-3-(aminomethyl)-morpholine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₃
MW: 216,277 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06796250
CAS číslo: 1187929-79-8