N-(Cyclopropylmethyl)-4-methoxy-benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR451087-1GEA
33060
CZK
APOSOR451087-1G
N-(Cyclopropylmethyl)-4-methoxy-benzylamine
N-(Cyclopropylmethyl)-4-methoxy-benzylamine
Vzorec:
C₁₂H₁₇NO MW: 191,269 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11140261 CAS číslo: 1019611-33-6 |