Tisk…
N-Cyclopropyl-4-chloro-benzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR451115-5GEA 36370 CZK
APOSOR451115-5G APOSOR451115-250MG APOSOR451115-1G
N-Cyclopropyl-4-chloro-benzylamine 95%
N-Cyclopropyl-4-chloro-benzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₂ClN
MW: 181,662 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07408125
CAS číslo: 19271-24-0