1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR451122-5GEA
26020
CZK
APOSOR451122-5G
APOSOR451122-1G
1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid 98%
1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₉NO₄ MW: 229,273 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20485946 CAS číslo: 220145-21-1 |