Tisk…
8-Methylene-1,4-dioxa-spiro[4.5]decane
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR451154-1GEA 14290 CZK
APOSOR451154-1G
8-Methylene-1,4-dioxa-spiro[4.5]decane
8-Methylene-1,4-dioxa-spiro[4.5]decane
Vzorec: C₉H₁₄O₂
MW: 154,206 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779440
CAS číslo: 51656-90-7