2,3,4,5-Tetrahydropyrazolo[1,5-b][1,2]oxazepine-7-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR451247-250MGEA
11050
CZK
APOSOR451247-250MG
2,3,4,5-Tetrahydropyrazolo[1,5-b][1,2]oxazepine-7-carboxylic acid
2,3,4,5-Tetrahydropyrazolo[1,5-b][1,2]oxazepine-7-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₃ MW: 182,177 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28975211 CAS číslo: 1934470-69-5 |