Tisk…
7-Bromo-L-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR452008-250MGEA 19940 CZK
APOSOR452008-250MG APOSOR452008-500MG
7-Bromo-L-tryptophan 97%
7-Bromo-L-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
MW: 283,121 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264335
CAS číslo: 75816-19-2