N-Boc-[(R)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR452203-1GEA
24870
CZK
APOSOR452203-1G
APOSOR452203-250MG
APOSOR452203-500MG
N-Boc-[(R)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
N-Boc-[(R)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine
Vzorec:
C₁₀H₂₂N₂O₂ MW: 202,294 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08726032 CAS číslo: 400652-50-8 |