Tisk…
(E)-3-[4-(tert-Butyl)benzoyl]acrylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR4543-1GEA 5200 CZK
APOSOR4543-1G
(E)-3-[4-(tert-Butyl)benzoyl]acrylic acid 98%
(E)-3-[4-(tert-Butyl)benzoyl]acrylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₆O₃
MW: 232,275 g/mol
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00171556
CAS číslo: 97678-86-9