Tisk…
(1Z)-1-Chloropropene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR4546-5GEA 22780 CZK
APOSOR4546-5G
(1Z)-1-Chloropropene
(1Z)-1-Chloropropene
Vzorec: C₃H₅Cl
MW: 76,525 g/mol
Bod varu: 30…31 °C
Bod tání: –135 °C
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062943
CAS číslo: 16136-84-8
UN: 1993
ADR: 3,I