Tisk…
1-Benzyl-4-chloropiperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR4559-1GEA 3710 CZK
APOSOR4559-1G
1-Benzyl-4-chloropiperidine
1-Benzyl-4-chloropiperidine
Vzorec: C₁₂H₁₆ClN
MW: 209,715 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00510091
CAS číslo: 67848-71-9