Tisk…
5-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR46117-1GEA 6980 CZK
APOSOR46117-1G APOSOR46117-250MG
5-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
5-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
Vzorec: C₇H₄BrN₃
MW: 210,031 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12401005
CAS číslo: 1159829-75-0