2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR46239-5GEA
31050
CZK
APOSOR46239-5G
APOSOR46239-1G
2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide 95%
2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide
Vzorec:
C₅H₅BrN₂·BrH MW: 253,923 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23105761 CAS číslo: 1421789-94-7 |