Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate, Technical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:2407349-26-0
:
Vzorec:C₁₂H₁₃ClO₄S
MDL číslo:MFCD32219476
:288.747 g/mol
Teplota pro skladování:Refrigerator
UN:3261
ADR:8,III
:GHS05
Informace o produktu
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostupnostCena