Tisk…
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR46581-5GEA 24630 CZK
APOSOR46581-5G APOSOR46581-1G
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂S₂
MW: 277,362 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20926232
CAS číslo: 23503-68-6