Tisk…
2-Hydroxy-2-phenylacetyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR46683-1GEA 14520 CZK
APOSOR46683-1G
2-Hydroxy-2-phenylacetyl chloride
2-Hydroxy-2-phenylacetyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO₂
MW: 170,593 g/mol
Bod tání: 116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25963976
CAS číslo: 50916-31-9
UN: 3261
ADR: 8,III