4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR46698-1GEA
12440
CZK
APOSOR46698-1G
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole
Vzorec:
C₁₀H₈ClNO MW: 193,63 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06738535 CAS číslo: 99073-82-2 |