Tisk…
4-(4-Bromophenyl)but-3-en-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR46700-1GEA 19050 CZK
APOSOR46700-1G
4-(4-Bromophenyl)but-3-en-2-ol
4-(4-Bromophenyl)but-3-en-2-ol
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO
MW: 227,098 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08457526
CAS číslo: 539825-65-5