Tisk…
2-Hydroxybutanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR46723-1GEA 7480 CZK
APOSOR46723-1G
2-Hydroxybutanenitrile
2-Hydroxybutanenitrile
Vzorec: C₄H₇NO
MW: 85,104 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042729
CAS číslo: 4476-02-2