N-(5-Bromopyrazin-2-yl)-2-amino-4-methoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470002-250MGEA
5530
CZK
APOSOR470002-250MG
APOSOR470002-1G
N-(5-Bromopyrazin-2-yl)-2-amino-4-methoxyaniline
N-(5-Bromopyrazin-2-yl)-2-amino-4-methoxyaniline
Vzorec:
C₁₁H₁₁BrN₄O MW: 295,135 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09998891 CAS číslo: 950845-96-2 |