Tisk…
6-Ethyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470026-5GEA 52240 CZK
APOSOR470026-5G APOSOR470026-1G
6-Ethyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
6-Ethyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
Vzorec: C₉H₁₈N₂
MW: 154,253 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12198849
CAS číslo: 1141669-88-6