Tisk…
2-Acetamido-4-methoxy-5-nitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470042-5GEA 15970 CZK
APOSOR470042-5G
2-Acetamido-4-methoxy-5-nitrotoluene
2-Acetamido-4-methoxy-5-nitrotoluene
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₄
MW: 224,213 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12198895
CAS číslo: 361162-90-5