5-Amino-2-isopropyl-2H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470057-5GEA
31910
CZK
APOSOR470057-5G
5-Amino-2-isopropyl-2H-indazole
5-Amino-2-isopropyl-2H-indazole
Vzorec:
C₁₀H₁₃N₃ MW: 175,23 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18375232 CAS číslo: 1261268-91-0 |