4-(Methylsulphonyl)-3-piperazinobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR470065-5GEA
33400
CZK
APOSOR470065-5G
4-(Methylsulphonyl)-3-piperazinobenzoic acid
4-(Methylsulphonyl)-3-piperazinobenzoic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₆N₂O₄S MW: 284,331 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13191609 CAS číslo: 1197193-03-5 |