Tisk…
1-Acetylpyrazolo[3,4-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470089-5GEA 22920 CZK
APOSOR470089-5G APOSOR470089-1G
1-Acetylpyrazolo[3,4-c]pyridine
1-Acetylpyrazolo[3,4-c]pyridine
Vzorec: C₈H₇N₃O
MW: 161,161 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16495877
CAS číslo: 52090-67-2