(S)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470120-1GEA
7840
CZK
APOSOR470120-1G
APOSOR470120-5G
(S)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
(S)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Vzorec:
C₁₃H₁₅N MW: 185,265 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07367856 CAS číslo: 124192-86-5 |