Tisk…
2-(Boc-amino)ethoxylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470128-5GEA 16830 CZK
APOSOR470128-5G
2-(Boc-amino)ethoxylbenzonitrile
2-(Boc-amino)ethoxylbenzonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₃
MW: 262,304 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18070983
CAS číslo: 263409-80-9