Tisk…
1-(Methoxymethyl)-3-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470134-5GEA 10980 CZK
APOSOR470134-5G APOSOR470134-25G
1-(Methoxymethyl)-3-nitrobenzene
1-(Methoxymethyl)-3-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,162 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18070994
CAS číslo: 1515-84-0