2-(Cyclopentyloxy)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470140-5GEA
26090
CZK
APOSOR470140-5G
2-(Cyclopentyloxy)acetamide
2-(Cyclopentyloxy)acetamide
Vzorec:
C₇H₁₃NO₂ MW: 143,184 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16042597 CAS číslo: 855929-18-9 |