Tisk…
Ethyl 5,8-Dichloroimidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470166-1GEA 37690 CZK
APOSOR470166-1G
Ethyl 5,8-Dichloroimidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylate
Ethyl 5,8-Dichloroimidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₇Cl₂N₃O₂
MW: 260,077 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18071050
CAS číslo: 1256633-28-9