Tisk…
2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470206-5GEA 11310 CZK
APOSOR470206-5G APOSOR470206-25G
2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₄S₂
MW: 274,317 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01648439
CAS číslo: 235100-91-1